Färgkoder för kryorör, Nalgene®
Colour coder, Röd
479-3285
PS, för kryovialer förslutningar (479-3221 till -3225/479-0009+479-0010). Ger snabb identifiering.
- Färg:Röd
- Beskrivning:Colour coder
- Seq:15
- Cat. No.:479-3285
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact