Färgkoder för kryorör, Nalgene®
Colour coder, Blå
Katalog # 479-3283
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Färgkoder för kryorör, Nalgene®
Katalog # 479-3283
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Price
119,00 kr
Gäller till kl 30/06/2026
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
Product Details & Documents
PS, för kryovialer förslutningar (479-3221 till -3225/479-0009+479-0010). Ger snabb identifiering.
Specifikationer
- Färg:Blå
- Beskrivning:Colour coder
- Seq:13
- Cat. No.:479-3283
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact