Färgkoder för kryorör, Nalgene®
Colour coder, Gul
Catalog # 479-3282
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Färgkoder för kryorör, Nalgene®
Catalog # 479-3282
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PS, för kryovialer förslutningar (479-3221 till -3225/479-0009+479-0010). Ger snabb identifiering.
Specifications
- Färg:Gul
- Beskrivning:Colour coder
- Seq:12
- Cat. No.:479-3282
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact