Büchner-tratt, Nalgene®
2906 ml, 150 mm
Catalog # 221-0104
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Büchner-tratt, Nalgene®
Catalog # 221-0104
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP
- Robust och lätt
- Topp och botten kan tas isär vilket underlättar rengöring
- Autoklaverbar
För pappers- eller membranfilter.
Specifications
- Kapacitet:2906 ml
- För filter, diam.:150 mm
- Cat. No.:221-0104
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact