Büchner-tratt, Nalgene®
358 ml, 90 mm
Katalog # 221-0102
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Büchner-tratt, Nalgene®
Katalog # 221-0102
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
PP
- Robust och lätt
- Topp och botten kan tas isär vilket underlättar rengöring
- Autoklaverbar
För pappers- eller membranfilter.
Specifikationer
- Kapacitet:358 ml
- För filter, diam.:90 mm
- Cat. No.:221-0102
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact