Analystratt, Nalgene®
99 mm, 9 mm, 104 mm
221-0088
PPCO, translucent.
- Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
- Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
- Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.
- Tratt, y.d.:104 mm
- Rör, y.d.:9 mm
- Rörlängd:99 mm
- Cat. No.:221-0088
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact