Analystratt, Nalgene®
65 mm, 7 mm, 66 mm
Katalog # 221-0085
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Analystratt, Nalgene®
Katalog # 221-0085
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
PPCO, translucent.
- Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
- Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
- Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.
Specifikationer
- Tratt, y.d.:66 mm
- Rör, y.d.:7 mm
- Rörlängd:65 mm
- Cat. No.:221-0085
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact