Analystratt, Nalgene®
61 mm, 7 mm, 55 mm
221-0084
PPCO, translucent.
- Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
- Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
- Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.
- Tratt, y.d.:55 mm
- Rör, y.d.:7 mm
- Rörlängd:61 mm
- Cat. No.:221-0084
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact