Analystratt, Nalgene®
52 mm, 6 mm, 34 mm
Katalog # 221-0164
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Analystratt, Nalgene®
Katalog # 221-0164
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
PPCO, translucent.
- Inre räfflor i 58° vinkel för snabbare filtrering
- Yttre räfflor hindrar luft från att fastna under filterpappret
- Autoklaverbar
Med inre och yttre räfflor. Vinkel 60°.
Documents
Specifikationer
- Tratt, y.d.:34 mm
- Rör, y.d.:6 mm
- Rörlängd:52 mm
- Cat. No.:221-0164
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact