Droppflaska, Nalgene®
4 ml, LDPE, genomskinlig
Katalog # 215-7173
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Droppflaska, Nalgene®
Katalog # 215-7173
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
LDPE, genomskinlig eller LDPE, vit med vitt PP-skruvlock och LDPE-doseringsspets.
- Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
- Drop-control tip snaps securely into place, drops are dispensed individually
- Flexible for easy handling, leakproof
- Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Kan användas flera gånger för tillförlitlig dispensering av reagenser och andra vätskor. Bra alternativ till pipetter eller andra traditionella dispenseringsprodukter. Lämplig för de flesta bioteknik-, diagnostik- och läkemedelsapplikationer. Vitt material, perfekt för UV-ljuskänsliga produkter.
Specifikationer
- Kapacitet:4 ml
- Material:LDPE, genomskinlig
- Seq:01
- Cat. No.:215-7173
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact