Orders LinkContactUsLinkComponent
Specimen loops
Specimen loops
Provögla, 0,5 mm, 1 mm, 40 mm
Katalog # 391-0134
Leverantör:   KLS Martin Group
Specimen loops
Katalog # 391-0134
Leverantör:  KLS Martin Group
Specimen loops
Provögla, 0,5 mm, 1 mm, 40 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    1 mm
  • Beskrivning:
    Provögla, 0,5 mm
  • Längd:
    40 mm