Orders LinkContactUsLinkComponent
Analystratt, DURAN®
180 mm, 9 mm, 110 mm
Katalog # 221-1713
Leverantör:   DWK Life Sciences
Analystratt, DURAN®
Katalog # 221-1713
Leverantör:  DWK Life Sciences
Analystratt, DURAN®
Analystratt, DURAN®
180 mm, 9 mm, 110 mm
Price
815,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
För snabb filtrering.
Specifikationer
  • Tratt, y.d.:
    110 mm
  • Rör, y.d.:
    9 mm
  • Rörlängd:
    180 mm