Analystratt, DURAN®
150 mm, 9 mm, 80 mm
Katalog # 221-1712
Leverantör: DWK Life Sciences
Gå till:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
- Hög resistens mot temperaturförändringar
För snabb filtrering.
Specifikationer
- Tratt, y.d.:80 mm
- Rör, y.d.:9 mm
- Rörlängd:150 mm