Analystratt, DURAN®
150 mm, 9 mm, 65 mm
221-1711
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
- Hög resistens mot temperaturförändringar
För snabb filtrering.
- Tratt, y.d.:65 mm
- Rör, y.d.:9 mm
- Rörlängd:150 mm