Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
65 mm, 15 mm, 0,8 mm
Katalog # SCERB406515000812
Leverantör:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Katalog # SCERB406515000812
Leverantör:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
65 mm, 15 mm, 0,8 mm
Price
1 775,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 300 Items
Specifikationer
  • Ø utv.:
    15 mm
  • Väggtjocklek:
    0,8 mm
  • Längd:
    65 mm
  • Seq:
    05