Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting scissors, straight
Dissecting scissors, straight
Vass, fin, 125 mm
Katalog # 233-0012
Leverantör:   MURRAY S
Dissecting scissors, straight
Katalog # 233-0012
Leverantör:  MURRAY S
Dissecting scissors, straight
Dissecting scissors, straight
Vass, fin, 125 mm
Price
165,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Closed or open shanks
  • Straight, sharp/sharp
Specifikationer
  • Typ:
    Vass, fin
  • Längd:
    125 mm