Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtertratt
Filtertratt
Tratt med fäste, 100 ml, Rostfritt stål
Katalog # 516-7034
Leverantör:   Sartorius
Filtertratt
Katalog # 516-7034
Leverantör:  Sartorius
Filtertratt
Filtertratt
Tratt med fäste, 100 ml, Rostfritt stål
Price
4 925,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, autoclavable.
To use with filter holders for colony counting.
Beställningsinformation: Supplied with funnel and clamp (lid and seal must be ordered seperately).
Specifikationer
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Beskrivning:
    Tratt med fäste
  • Material:
    Rostfritt stål
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Silikontätning för 100 ml lock
    Silikontätning för 100 ml lock
    512-3427
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 155,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lock för 500 ml-tratt
    Lock för 500 ml-tratt
    512-3423
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 425,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Lock för 100 ml-tratt
    Lock för 100 ml-tratt
    512-3426
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 275,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Silikontätning för 500 ml lock
    Silikontätning för 500 ml lock
    512-3425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 315,00 kr