Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogenlampor
Påfallande halogenlampa, 12 V, 10 W
Katalog # 632-8943
Leverantör:   MOTIC
Halogenlampor
Katalog # 632-8943
Leverantör:  MOTIC
Halogenlampor
Halogenlampor
Påfallande halogenlampa, 12 V, 10 W
Price
120,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Påfallande halogenlampa
  • Seq:
    03
  • Effekt (W):
    10 W
  • Spänning:
    12 V