Swabs
Sterila svabbservetter (enkla inslagna), Aluminium/bomull, 1 mm, 150 mm
Katalog # LPIT112698
Leverantör: LP ITALIANA
Gå till:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Ø:1 mm
- Beskrivning:Sterila svabbservetter (enkla inslagna)
- Längd:150 mm
- Shaft/head:Aluminium/bomull