Swabs
Non sterile swabs, Wood/cotton, 2,2 mm, 150 mm
Katalog # LPIT112191
Leverantör: LP ITALIANA
Gå till:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Ø:2,2 mm
- Beskrivning:Non sterile swabs
- Längd:150 mm
- Shaft/head:Wood/cotton