Orders LinkContactUsLinkComponent
Absorptionsmedel
Absorptionsmedel
P110 ark, 0,25 l/ark
Katalog # 121-1046
Leverantör:   3M
Absorptionsmedel
Katalog # 121-1046
Leverantör:  3M
Absorptionsmedel
Absorptionsmedel
P110 ark, 0,25 l/ark
Price
1 275,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 50 Items
Product Details & Documents
These absorption kits can be deployed wherever hazardous liquids are in use and can be used to contain and clean up a spill without delay.
  • P110: för mindre spill, eller en sista upprensning av större spill, ark med 280×350 mm, kapacitet 0,25 l/ark
  • P130: rulle för stora områden, kan kapas till rätt storlek, 330 mm×3 m, kapacitet 50 l/rulle
  • P190: universalrulle, 330 mm × 3 m, kapacitet 72 l/rulle
  • P200: minirulle, 75 mm×2 m, kapacitet 3,75 l/minirulle
  • P300: kuddar 108×380 mm, kapacitet 2 l/kudde
  • P-F2001: minirulle, kuddar, ark/rulle 12,5×1520 cm, absorption 119 l/pack
Specifikationer
  • Beskrivning:
    P110 ark
  • Seq:
    01
  • Absorptionsförmåga:
    0,25 l/ark