Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapter, uppsamling
Adapter, uppsamling
24/29 NS
Katalog # 201-1175
Leverantör:   Lenz Laborglas
Adapter, uppsamling
Katalog # 201-1175
Leverantör:  Lenz Laborglas
Adapter, uppsamling
Adapter, uppsamling
24/29 NS
Price
670,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
DURAN®, borosilikatglas, klar.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Lutning i 75° vinkel. Med 2 st standardslipade kärnor.
Dokument
Specifikationer
  • Kärna:
    24/29 NS