Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapter, uppsamling
Adapter, uppsamling
19/26 NS
Katalog # LENZ05020002
Leverantör:   Lenz Laborglas
Adapter, uppsamling
Katalog # LENZ05020002
Leverantör:  Lenz Laborglas
Adapter, uppsamling
Adapter, uppsamling
19/26 NS
Price
525,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
DURAN®, borosilikatglas, klar.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Lutning i 75° vinkel. Med 2 st standardslipade kärnor.
Dokument
Specifikationer
  • Kärna:
    19/26 NS