Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
201-2216
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Med två hylsor och en kärna, normalslipade anslutningar. 2 parallella halsar.
- Kärna:29/32 NS
- NS-hylsa:29/32 NS