Multiple adapters
19/26 NS, 19/26 NS
201-2218
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Med två hylsor och en kärna, normalslipade anslutningar. 2 parallella halsar.
- Kärna:19/26 NS
- NS-hylsa:19/26 NS