Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
Multiple adapters
14/23 NS, 14/23 NS
Katalog # 201-2215
Leverantör:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
Katalog # 201-2215
Leverantör:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
14/23 NS, 14/23 NS
Price
610,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Med två hylsor och en kärna, normalslipade anslutningar. 2 parallella halsar.
Documents
Specifikationer
  • Kärna:
    14/23 NS
  • NS-hylsa:
    14/23 NS