Orders LinkContactUsLinkComponent
Uppsamlingskolv
Uppsamlingskolv
2000 ml, KS 35/20
Katalog # 531-9146
Leverantör:   Lenz Laborglas
Uppsamlingskolv
Katalog # 531-9146
Leverantör:  Lenz Laborglas
Uppsamlingskolv
Uppsamlingskolv
2000 ml, KS 35/20
Price
1 975,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagd.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Spherical joint KS 35/20, centred, suitable for all rotary evaporators.
Specifikationer
  • Hylsa:
    KS 35/20
  • Kapacitet:
    2000 ml
  • Seq:
    05