Orders LinkContactUsLinkComponent
Kran
Kran
6,0 mm, 29,2 NS
Katalog # 227-3215
Leverantör:   Lenz Laborglas
Kran
Katalog # 227-3215
Leverantör:  Lenz Laborglas
Kran
Kran
6,0 mm, 29,2 NS
Price
4 150,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, with solid glass or PTFE key.
  • Utbytbar NS-krankik med T-rör
  • Gängad fastsättning
  • Täthet uppfyller DIN 12540-1
DIN 12554
Documents
Specifikationer
  • Hål Ø.:
    6,0 mm
  • Kran:
    29,2 NS