Orders LinkContactUsLinkComponent
Kran
4,0 mm, 18,8 NS
  201-1037
Kran
  201-1037
Kran
Kran
4,0 mm, 18,8 NS
1 300,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilicate glass, with solid glass or PTFE key.
  • Utbytbar NS-krankik med T-rör
  • Gängad fastsättning
  • Täthet uppfyller DIN 12540-1
DIN 12554
  • Hål Ø.:
    4,0 mm
  • Kran:
    18,8 NS