Orders LinkContactUsLinkComponent
Kran
6,0 mm, 29,2 NS
  227-3235
Kran
  227-3235
Kran
Kran
6,0 mm, 29,2 NS
1 775,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilicate glass, with solid glass or PTFE key.
  • Utbytbar NS-krankik med T-rör
  • Gängad fastsättning
  • Täthet uppfyller DIN 12540-1
DIN 12554
  • Hål Ø.:
    6,0 mm
  • Kran:
    29,2 NS