Orders LinkContactUsLinkComponent
Kran
Kran
4,0 mm, 24,0 NS
Katalog # 205-2227
Leverantör:   Lenz Laborglas
Kran
Katalog # 205-2227
Leverantör:  Lenz Laborglas
Kran
Kran
4,0 mm, 24,0 NS
Price
1 275,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
DURAN®, borosilicate glass, with solid glass or PTFE key.
  • Utbytbar NS-krankik med T-rör
  • Gängad fastsättning
  • Täthet uppfyller DIN 12540-1
DIN 12554
Dokument
Specifikationer
  • Hål Ø.:
    4,0 mm
  • Kran:
    24,0 NS
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.