Orders LinkContactUsLinkComponent
Kran
Kran
2,5 mm, 14,5 NS
Katalog # 201-1035
Leverantör:   Lenz Laborglas
Kran
Katalog # 201-1035
Leverantör:  Lenz Laborglas
Kran
Kran
2,5 mm, 14,5 NS
Price
820,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, with solid glass or PTFE key.
  • Utbytbar NS-krankik med T-rör
  • Gängad fastsättning
  • Täthet uppfyller DIN 12540-1
DIN 12554
Dokument
Specifikationer
  • Hål Ø.:
    2,5 mm
  • Kran:
    14,5 NS