Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvätska
Kryo 30, –30...+90 °C, − °C, − °C, Ljusgul, 20 l
Catalog # 461-2876
Supplier:   LAUDA
Badvätska
Catalog # 461-2876
Supplier:  LAUDA
CAS Number:  
Badvätska
Badvätska
Kryo 30, –30...+90 °C, − °C, − °C, Ljusgul, 20 l
CAS Number:  
Price
7 275,00 kr
Log in for availability
1 * 20 L
Product Details & Documents
För termostatering med hög noggrannhet, även vid extrema temperaturer.
  • Enkel och säker hantering, lämplig för långvarig drift
  • Optimerar termostatens livslängd
* betyder silikonolja
** endast lämplig för slutna system
Specifications
Specifications
  • Förp.:
    20 l
  • Färg:
    Ljusgul
  • Antändningstemp.:
    − °C
  • Flampunkt:
    − °C
  • Temperaturområde:
    –30...+90 °C
  • Typ:
    Kryo 30
Specifications