Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvätska
Badvätska
Kryo 30, –30...+90 °C, − °C, − °C, Ljusgul, 10 l
Katalog # 461-2864
Leverantör:   LAUDA
Badvätska
Katalog # 461-2864
Leverantör:  LAUDA
CAS-nummer:  
Badvätska
Badvätska
Kryo 30, –30...+90 °C, − °C, − °C, Ljusgul, 10 l
CAS-nummer:  
Price
3 850,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 L
Produktdetaljer och dokument
För termostatering med hög noggrannhet, även vid extrema temperaturer.
  • Enkel och säker hantering, lämplig för långvarig drift
  • Optimerar termostatens livslängd
* betyder silikonolja
** endast lämplig för slutna system
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    10 l
  • Färg:
    Ljusgul
  • Antändningstemp.:
    − °C
  • Flampunkt:
    − °C
  • Temperaturområde:
    –30...+90 °C
  • Typ:
    Kryo 30
Specifikationer