Orders LinkContactUsLinkComponent
Printers
Printers
Printer, AP25-24, 58 mm, 113,5×96×66 mm, 391 g
Katalog # LANC39010002
Leverantör:   GETINGE LIFE SCIENCES
Printers
Katalog # LANC39010002
Leverantör:  GETINGE LIFE SCIENCES
Printers
Printer, AP25-24, 58 mm, 113,5×96×66 mm, 391 g
Price
32 775,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Utskriftsbrädd:
    58 mm
  • Vikt:
    391 g
  • Beskrivning:
    Printer, AP25-24
  • Seq:
    01
  • B×D×H:
    113,5×96×66 mm