Bricka, för låda
12, 400×300×65 mm
216-6421
: KARTELL
PVC, vit.
- Med 12 fack för små föremål, t.ex. omrörningsmagneter
- Med 5 fack för små föremål i olika storlekar, t.ex. pipetter, termometrar, provrör, spatlar osv
- Slät yta med rundade hörn för enkel rengöring
För välorganiserad förvaring av många föremål i lådor, på hyllor eller vid arbetsstationen.
- Fack:12
- Seq:02
- B×D×H:400×300×65 mm