Provrör
5 ml, 70 mm, 11 mm, PS, RIA
Katalog # 212-6117
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PS, klart, eller PP, genomskinligt.
- PS: God temperaturtålighet. PP: Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbart
- PS: God kemikalieresistens. PP: Mycket god kemikalieresistens
- Tåligt, prisvärt
Universalrör för många olika applikationer.
Documents
Specifikationer
- Ø utv.:11 mm
- Typ:RIA
- Kapacitet:5 ml
- Längd:70 mm
- Material:PS
- Seq:02