Provrör
3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PS, coagulometer
Catalog # 212-0221
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PS, klart, eller PP, genomskinligt.
- PS: God temperaturtålighet. PP: Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbart
- PS: God kemikalieresistens. PP: Mycket god kemikalieresistens
- Tåligt, prisvärt
Universalrör för många olika applikationer.
Documents
Specifications
- Ø utv.:11,5 mm
- Typ:coagulometer
- Kapacitet:3 ml
- Längd:55 mm
- Material:PS
- Seq:03