Provrör
10 ml, 105 mm, 16 mm, PS, Konisk botten
Catalog # 212-6110
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PS, klart, eller PP, genomskinligt.
- PS: God temperaturtålighet. PP: Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbart
- PS: God kemikalieresistens. PP: Mycket god kemikalieresistens
- Tåligt, prisvärt
Universalrör för många olika applikationer.
Documents
Specifications
- Ø utv.:16 mm
- Typ:Konisk botten
- Kapacitet:10 ml
- Längd:105 mm
- Material:PS
- Seq:07