Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sprutflaskor, smal öppning

Sprutflaskor, smal öppning

500 ml, 180 mm, 75 mm
Katalog # 215-1366
Leverantör:   KARTELL
Sprutflaskor, smal öppning
Katalog # 215-1366
Leverantör:  KARTELL
Sprutflaskor, smal öppning
Sprutflaskor, smal öppning

500 ml, 180 mm, 75 mm

Price
115,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents

LDPE, translucent.

  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff

The stream of liquid is obtained by blowing through the straight tube. The direction of the stream of liquid can be controlled by hand.

Specifikationer
  • Ø utv.:
    75 mm
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Höjd:
    180 mm