Objektglasbricka
Objektglasbricka för objektglas, Vit, PVC, 340×190 mm, 20
Katalog # 631-9004
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
För lätt identifiering av olika färgämnen på objektglas.
- Utformad så att det ska vara enkelt att ta ur objektglasen
- Idealisk arbetsstation för objektglas (76×26 mm)
Colour: White
Specifikationer
- Antal objektglas:20
- B×D:340×190 mm
- Färg:Vit
- Beskrivning:Objektglasbricka för objektglas
- Material:PVC