Propp
Ofärgad, 15,5 mm, 17 mm
Katalog # 212-0218
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
För förslutning av reagens- eller provrör av glas eller plast.
- PE, ofärgad
- Hög kemikalieresistens
- Prisvärda
- Praktiska förpackningsstorlekar
* konisk
Specifikationer
- Diam, nedre:15,5 mm
- Ø topp:17 mm
- Färg:Ofärgad