Propp
Ofärgad, 38 mm, 40 mm
Katalog # 212-0217
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
För förslutning av reagens- eller provrör av glas eller plast.
- PE, ofärgad
- Hög kemikalieresistens
- Prisvärda
- Praktiska förpackningsstorlekar
* konisk
Specifikationer
- Diam, nedre:38 mm
- Ø topp:40 mm
- Färg:Ofärgad