Propp
Ofärgad, 33 mm, 35 mm
Katalog # KART657
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
För förslutning av reagens- eller provrör av glas eller plast.
- PE, ofärgad
- Hög kemikalieresistens
- Prisvärda
- Praktiska förpackningsstorlekar
* konisk
Specifikationer
- Diam, nedre:33 mm
- Ø topp:35 mm
- Färg:Ofärgad