Propp
Ofärgad, 28 mm, 30 mm
Katalog # KART656
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
För förslutning av reagens- eller provrör av glas eller plast.
- PE, ofärgad
- Hög kemikalieresistens
- Prisvärda
- Praktiska förpackningsstorlekar
* konisk
Specifikationer
- Diam, nedre:28 mm
- Ø topp:30 mm
- Färg:Ofärgad