Propp
Ofärgad, 22 mm, 24 mm
Katalog # 212-0216
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
För förslutning av reagens- eller provrör av glas eller plast.
- PE, ofärgad
- Hög kemikalieresistens
- Prisvärda
- Praktiska förpackningsstorlekar
* konisk
Specifikationer
- Diam, nedre:22 mm
- Ø topp:24 mm
- Färg:Ofärgad