Propp
Ofärgad, 16 mm, 18 mm
212-0215
: KARTELL
För förslutning av reagens- eller provrör av glas eller plast.
- PE, ofärgad
- Hög kemikalieresistens
- Prisvärda
- Praktiska förpackningsstorlekar
* konisk
- Diam, nedre:16 mm
- Ø topp:18 mm
- Färg:Ofärgad