Propp
Ofärgad, 14,5 mm, 16 mm
Catalog # 212-0214
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
För förslutning av reagens- eller provrör av glas eller plast.
- PE, ofärgad
- Hög kemikalieresistens
- Prisvärda
- Praktiska förpackningsstorlekar
* konisk
Specifications
- Diam, nedre:14,5 mm
- Ø topp:16 mm
- Färg:Ofärgad