Propp
Ofärgad, 14 mm, 16 mm
Katalog # 212-0213
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
För förslutning av reagens- eller provrör av glas eller plast.
- PE, ofärgad
- Hög kemikalieresistens
- Prisvärda
- Praktiska förpackningsstorlekar
* konisk
Specifikationer
- Diam, nedre:14 mm
- Ø topp:16 mm
- Färg:Ofärgad