Propp
Ofärgad, 10,5 mm, 12 mm
Katalog # 212-0212
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
För förslutning av reagens- eller provrör av glas eller plast.
- PE, ofärgad
- Hög kemikalieresistens
- Prisvärda
- Praktiska förpackningsstorlekar
* konisk
Specifikationer
- Diam, nedre:10,5 mm
- Ø topp:12 mm
- Färg:Ofärgad